Merck
R992283
N'-[(E)-(2-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[1-(4-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H18BrClN4OS
Número de CAS:
Peso molecular:
513.847
MDL number:
Other Notes