Merck
R988510
N'-((2-CHLORO-3-QUINOLINYL)METHYLENE)-2-(3-METHYLPHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H16ClN3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
353.811
MDL number:
Other Notes