Merck
R977055
2-{[4,5-BIS(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(2,3-DICHLOROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H21Cl2N5OS
Número de CAS:
Peso molecular:
510.449
MDL number:
Other Notes