Merck
R974668
N'-(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)3-(4-(ISOPENTYLOXY)PH)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H28N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
436.515
MDL number:
Other Notes