Merck
R901024
2,2-DIMETHYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2-OXO-1(2H)-PYRIMIDINYL)ETHYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C11H14Cl3N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
326.612
MDL number:
Other Notes