Merck
R885487
2-((E)-{[3-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]IMINO}METHYL)-4,6-DIIODOPHENOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H18I2N4OS
Número de CAS:
Peso molecular:
604.254
MDL number:
Other Notes