Merck
R877212
1-(4-(DIMETHYLAMINO)ANILINO)-2-ET-3-ME-PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H23N5
Número de CAS:
Peso molecular:
369.473
MDL number:
Other Notes