Merck
R876720
6-(4-METHOXYPHENYL)-7-(2-THIENYL)-7,12-DIHYDRO-6H-CHROMENO[4,3-D][1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H18N4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
414.49
MDL number:
Other Notes