Merck
R870587
6-BROMO-3-(2-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-OXOETHYL)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H9BrCl2N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
412.072
MDL number:
Other Notes