Merck
R858447
(3E)-1H-INDOLE-2,3-DIONE 3-[(2-PHENYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YL)HYDRAZONE]
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H19N5OS
Número de CAS:
Peso molecular:
425.516
MDL number:
Other Notes