Merck
R841129
5-BROMO-2-METHOXYBENZALDEHYDE [3-METHYL-2,6-DIOXO-7-(2-PHENOXYETHYL)-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H21BrN6O4
Número de CAS:
Peso molecular:
513.354
MDL number:
Other Notes