Merck
R835528
ISOPROPYL (2E)-7-METHYL-2-(1-NAPHTHYLMETHYLENE)-3-OXO-5-(2-THIENYL)-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H22N2O3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
474.605
MDL number:
Other Notes