Merck
R830348
2-[(3Z)-3-(3-ETHYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL]-N-(4-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H19N3O3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
437.543
MDL number:
Other Notes