Merck
R828033
1-[4-(3,4-DICHLOROBENZYL)-1-PIPERAZINYL]-2-ETHYL-3-METHYLPYRIDO[1,2-A]BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H25Cl2N5
Número de CAS:
Peso molecular:
478.429
MDL number:
Other Notes