Merck
R792675
2-{[1-(2-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(1-METHYL-1H-PYRROL-2-YL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H20ClN5OS
Número de CAS:
Peso molecular:
437.955
MDL number:
Other Notes