Merck
R791164
N'-[(E)-(2,3-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-[(4,5-DIPHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H23N5O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
473.558
MDL number:
Other Notes