Merck
R785458
2-(3-OXO-3,4-DIHYDRO-2H-1,4-BENZOTHIAZIN-2-YL)-N-(2-{[(3-OXO-3,4-DIHYDRO-2H-1,4-BENZOTHIAZIN-2-YL)ACETYL]AMINO}PHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H22N4O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
518.618
MDL number:
Other Notes