Merck
R766291
2-[(1-BENZYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-[(E)-(3-BROMO-4-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H21BrN4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
509.429
MDL number:
Other Notes