Merck
R742236
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((4-ETHOXYANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ETHYL)HEPTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H26Cl3N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
454.85
MDL number:
Other Notes