Merck
R694568
METHYL 4-(5-PROPYL-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZIN-2-YL)PHENYL ETHER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H22N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
322.411
MDL number:
Other Notes