Merck
R691631
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((3,4-DICHLOROANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ET)HEXADECANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H38Cl5N3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
605.93
MDL number:
Other Notes