Merck
R682403
2-METHOXYETHYL 2-METHYL-5-((METHYLSULFONYL)OXY)-1-BENZOFURAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H16O7S
Número de CAS:
Peso molecular:
328.343
MDL number:
Other Notes