Merck
R679356
2-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)-N-(4-IODOPHENYL)-3-PHENYLPROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H17IN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
496.308
MDL number:
Other Notes