Merck
R675954
DIMETHYL 5-({[3-({2-[3,5-BIS(METHOXYCARBONYL)PHENOXY]-3-[2-(OCTADECYLOXY)PHENYL]-3-OXOPROPANOYL}AMINO)-4-CHLOROPHENYL]SULFONYL}AMINO)ISOPHTHALATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C53H65ClN2O14S
Número de CAS:
Peso molecular:
1021.631
MDL number:
Other Notes