Merck
R649333
3-(((4-OXO-3-PH-2-(PHENYLIMINO)-1,3-THIAZOLIDIN-5-YL)ACETYL)AMINO)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H19N3O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
445.501
MDL number:
Other Notes