Merck
R640700
DIETHYL 2,2,2-TRICHLORO-1-((3-METHYLBENZOYL)AMINO)ETHYLPHOSPHONATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H19Cl3NO4P
Número de CAS:
Peso molecular:
402.645
MDL number:
Other Notes