Merck
R605395
4-BENZYL-5-((3-METHYLPHENOXY)METHYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H17N3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
311.409
MDL number:
Other Notes