Merck
R583499
2-AMINO-4-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)-5,7-DIHYDROXY-4H-CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H16N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
340.339
MDL number:
Other Notes