Merck
R539503
8-(3,5-DIMETHYL-PYRAZOL-1-YL)-7-HEPTYL-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H26N6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
358.447
MDL number:
Other Notes