Merck
R515817
{[3-(3,4-DIHYDRO-2H-1,5-BENZODIOXEPIN-7-YL)-2-METHYL-4-OXO-4H-CHROMEN-7-YL]OXY}ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H18O7
Número de CAS:
Peso molecular:
382.373
MDL number:
Other Notes