Merck
R502995
2-(8-CHLORO-4-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-CYCLOPENTA(C)CHROMEN-7-YLOXY)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H12ClNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
293.709
MDL number:
Other Notes