Merck
R489441
5-(4-BROMO-BENZYLIDENE)-3-(4-ETHOXY-PHENYL)-2-THIOXO-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H14BrNO2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
420.35
MDL number:
Other Notes