Merck
R479012
3-METHYL-N-{2,2,2-TRICHLORO-1-[(3-CYANO-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEN-2-YL)AMINO]ETHYL}BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H18Cl3N3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
442.798
MDL number:
Other Notes