Merck
R453501
5(4-BENZYLOXY-PH)2H-PYRAZOLE-3CARBOXYLIC ACID (4-ISOPROPYL-BENZYLIDENE)HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H26N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
438.534
MDL number:
Other Notes