Merck
R450588
4-METHYL-5-PHENYL-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (4-NITRO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H15N5O3
Número de CAS:
Peso molecular:
349.352
MDL number:
Other Notes