Merck
R440019
ETHYL [2-({[(ETHOXYCARBONYL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)ANILINO]CARBOTHIOYLCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H18N4O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
370.452
MDL number:
Other Notes