Merck
R418722
2-(4-BROMO-2-FORMYL-PHENOXY)-N-(5-PROPYL-(1,3,4)THIADIAZOL-2-YL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H14BrN3O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
384.254
MDL number:
Other Notes