Merck
R398810
N'-{(E)-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}-3-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H27N5O3
Número de CAS:
Peso molecular:
421.503
MDL number:
Other Notes