Merck
R379727
1-(4-CHLOROPHENYL)-4-[(7-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-1-PIPERAZINYL]SULFONYL}-9H-FLUOREN-2-YL)SULFONYL]PIPERAZINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C33H32Cl2N4O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
683.681
MDL number:
Other Notes