Merck
R338990
8-(4-CHLORO-BENZYLSULFANYL)-7-ISOPROPYL-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H17ClN4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
364.856
MDL number:
Other Notes