Merck
R288039
4'-CHLORO-3-HYDROXY-2',5'-DIMETHOXY-2-NAPHTHOIC ACID ANILIDE (CI 37555)
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H16ClNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
357.797
MDL number:
Other Notes