Merck
R145173
DIBENZYL 2,6-DIMETHYL-4-[3-(4-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C39H35N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
609.732
MDL number:
Other Notes