Merck
R124613
N-(4-((2-(2-THIENYLMETHYLENE)HYDRAZINO)CARBONYL)PHENYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H15N3O3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
385.467
MDL number:
Other Notes