Merck
R122009
4-((E)-{[{2-[(4-CHLOROANILINO)CARBONYL]ANILINO}(OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-METHOXYPHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C30H23ClN4O6
Número de CAS:
Peso molecular:
570.994
MDL number:
Other Notes