Merck
R108634
2-ETHOXYETHYL 3-(((4-BROMO-2-TERT-BUTYLPHENOXY)ACETYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H28BrNO5
Número de CAS:
Peso molecular:
478.387
MDL number:
Other Notes