Merck
R105856
N'-[(E)-1-(1-NAPHTHYL)ETHYLIDENE]-2-[(4-OXO-3-PHENYL-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C28H22N4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
478.577
MDL number:
Other Notes