Merck
R104027
METHYL ((8-CHLORO-4-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDROCYCLOPENTA(C)CHROMEN-7-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C15H13ClO5
Número de CAS:
Peso molecular:
308.721
MDL number:
Other Notes