Merck
QBD10722
Sigma-Aldrich
Hydroxy-dPEG®24-t-butyl ester
>90% (HPLC)
Sinónimos:
HO-PEG24-CO-Otbu, HO-PEG24-TBE, Hydroxy-PEG-t-butyl ester, Hydroxy-PEG24-t-butyl-ester, PEG1000-t-butyl ester
Seleccione un Tamaño
100 MG
MXP 9,307.00
MXP 9,307.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
MXP 9,307.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C55H110O27
Peso molecular:
1203.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
MXP 9,307.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>90% (HPLC)
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Pegylations
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)OC(C)(C)C)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Clave InChI
YMILISGQCISYOH-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Hydroxy-dPEG24-t-butyl ester is a versatile building block based upon a monodispersed polyethylene glycol (PEG) chain, comparable to a polymeric PEG1000. The single molecular weight, discrete-length PEG (dPEG) chain is 86 atoms (88.5 Å) long. A primary alcohol group terminates one end of the molecule. The opposite end is a propionic acid group protected as the tert-butyl ester. The terminal hydroxy group can be functionalized with various reactive groups to permit direct modification of surfaces, small molecules, or biomolecules. The tert-butyl ester deprotects with trifluoroacetic acid (TFA), exposing the terminal propionic acid, which can then be activated as the NHS or TFP ester or directly coupled to an amine using a suitable carbodiimide.
Información legal
Products Protected under U.S. Patent #s 7,888,536 & 8,637,711 and European Patent #s 1,594,440 & 2,750,681
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)