Merck
Q50158
Lithium-6Li2 carbonate
with trace metal testing, ≥95 atom % 6Li
Sinónimos:
Lithium-6Li2 carbonate, Lithium carbonate-6Li2
About This Item
Fórmula lineal:
6Li2CO3
Número de CAS:
Peso molecular:
72.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥95 atom % 6Li
mp
720 °C (lit.)
cambio de masa
M-2
cadena SMILES
[6Li+].[6Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i;2*1-1
Clave InChI
XGZVUEUWXADBQD-OUDCDBHYSA-L
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)