Documentos clave
PL863CGASHFBG
Plas-Labs amber perforated shelf
for PL863-CGA, with bow guard, W × D × H 24 in. × 18 in. × 1/4 in.
Seleccione un Tamaño
1 EA
MXP 3,920.00
MXP 3,920.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
MXP 3,920.00
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
MXP 3,920.00
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Plas-Labs 863-CGA/SHF/BG
An × P × Al
24 in. × 18 in. × 1/4 in.
Información legal
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)